Få mere at vide
Kartell™ Cylindriske reagensglas
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1800
Beskrivelse
- Steril
- PS (polystyren)
- CE-mærke
- IVD
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Polystyren |
| Mængde | 1800/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Lukketype | Skruelåg |