Få mere at vide
Kartell Cylindrisk reagensglas med skruelåg, polystyren
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Reagensglas er beregnet til at indeholde blod og biologiske væsker til at udføre laboratorietests
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |