Få mere at vide
Kartell Cylindrisk reagensglas med skruelåg, polypropylen
Artikelnummer. 18078031
Skift visning
Lukningsfarve:
Gul
Rød
Sterilitet:
Ikke steril
Artikelnummer. Lukningsfarve Sterilitet
18078031 Gul Ikke steril
18048021 Rød Ikke steril
2 options
Artikelnummer. 18078031
Brand: Kartell 8830306
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas med hurtiglukkende skruelåg (PE). Lækagesikker og velegnet til centrifugering. Hættens design undgår enhver forurening på grund af væskedråber på den indvendige overflade.
  • Til laboratoriebrug
  • Til indsamling og evaluering af prøver
  • Hætter kan ikke autoklaveres
Tekniske data
Lukningsfarve Gul
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Lukketype Skruelåg
Produkttype Centrifugerør