Få mere at vide
Kartell Cylindrisk reagensglas med skruelåg, polypropylen
Beskrivelse
- Til laboratoriebrug
- Til indsamling og evaluering af prøver
- Hætter kan ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Rød |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |