Få mere at vide
KARTELL Cylindrisk reagensglas
Beskrivelse
- Tæt skruelåg
- Under hensyntagen til de forskellige anvendelser er de tilgængelige i steril enkeltpakket eller ikke-sterilt multipakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Mængde | 500 pcs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Uddannet | Nej |
| Produkttype | Reagensglas |