Få mere at vide
KARTELL Cylindrisk reagensglas
Artikelnummer. 10468652
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10468652 10 ml Pakke med 2000
1 options
Artikelnummer. 10468652 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 8832300
Det cylindriske reagensglas har en rund eller konisk bund med kant til laboratoriebrug.
  • Engangsrør med rund bund, med kant, 10 mL, til laboratoriebrug.
  • Fremstillet af PP.
  • Kan bruges i centrifuge 3.000 RCFXG.
  • DIMENSIONER 16 x 100 mm højde.
  • Den kan bruges med Kartell lamelhætte kode 88305
  • Tilgængelige farver: neutral (00), blå (04), rød (10), grøn (12) og gul (06).
  • Fås i forskellige kapaciteter og materialer (PP eller PS) og uden fælg.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Uddannet Ja
Produkttype Reagensglas