Få mere at vide
Agencinox™ Cylindrisk skovl
Description
- 18/10 Kemikalieske af rustfrit stål
- Fås i en række størrelser
Specifications
Specifications
| Produkttype | Skovl |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Størrelse | 95 mm |
| Stil | Cylindrisk |
| Certificeringer/compliance | AISI 304 |
| Længde (metrisk) | 200 mm |