Få mere at vide
Agencinox™ Cylindrisk skovl
Artikelnummer. 10269070
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
2 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10269070 2 l
11771913 500 ml
11781913 1 l
11791913 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10269070 Leverandør Agencinox™ Leverandørnr. 8804
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Overfør prøver uden kontaminering. Agencinox™ Mikrospatler i rustfrit stål er kemisk inerte og fremstillet med glatte overflader.
  • 18/10 Kemikalieske af rustfrit stål
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Produkttype Kemisk Scoop
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Kapacitet (metrisk) 2 l