Få mere at vide
- Home
- Products
- Kogeplader og omrørere
- Omrøringsstænger og -stænger
- BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form
Artikelnummer. 15704037 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 12030922 | 8 mm | 1,5 mm | Pakke med 10 |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | Pakke med 10 |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | Hver |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 11854140 | 12 mm | 4,5 mm | Pakke med 10 |
| 12040922 | 15 mm | 4,5 mm | Pakke med 10 |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 10094171 | 50 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | Pakke med 10 |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | Pakke med 10 |
| 11864140 | 80 mm | 10 mm | Pakke med 10 |
| 11894070 | 15 mm | 1,5 mm | Pakke med 10 |
| 15221329 | 2 mm | 2 mm | Pakke med 10 |
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15704037
Lieferant
BRAND™
Lieferanten-Nr.
137130
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
596.66 DKK
350.75 DKK / Pakke med 10
Spare 245.91 DKK
41% Slukket
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
315.68 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28037" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28037" for at få din tilbudspris.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fremstillet af PTFE
- Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
- Velegnet til universelle anvendelser.
Spezifikation
Spezifikation
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Type | Magnetisk rørestang |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema