Få mere at vide
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form
Artikelnummer. 15601265 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15601265 20 mm 6 mm Pakke med 10
12030922 8 mm 1,5 mm Pakke med 10
11844070 5 mm 2 mm Pakke med 10
11732513 10 mm 3 mm Pakke med 10
10727671 108 mm 27 mm Hver
11854070 6 mm 3 mm Pakke med 10
12020922 8 mm 3 mm Pakke med 10
12010922 3 mm 3 mm Pakke med 10
11854140 12 mm 4,5 mm Pakke med 10
12040922 15 mm 4,5 mm Pakke med 10
11758208 15 mm 6 mm Pakke med 10
11752513 25 mm 6 mm Pakke med 10
11833960 30 mm 6 mm Pakke med 10
11762513 35 mm 6 mm Pakke med 10
15704037 40 mm 8 mm Pakke med 10
12050922 45 mm 8 mm Pakke med 10
10094171 50 mm 8 mm Pakke med 10
12060922 60 mm 10 mm Pakke med 10
15714037 70 mm 10 mm Pakke med 10
11864140 80 mm 10 mm Pakke med 10
11894070 15 mm 1,5 mm Pakke med 10
15221329 2 mm 2 mm Pakke med 10
15241329 13 mm 3 mm Pakke med 10
10019940 159 mm 27 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 15601265 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 137115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.84 DKK
    268.66 DKK / Pakke med 10
    Spare 140.18 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PTFE. BRAND™ PTFE magnetiske omrøringsstænger, cylindrisk form er velegnede til universelle anvendelser. Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
  • Fremstillet af PTFE
  • Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
  • Velegnet til universelle anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 20 mm
Materiale PTFE
Mængde 10/Pk.
Form Cylinder