Få mere at vide
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form
Fremstillet af PTFE. BRAND™ PTFE magnetiske omrøringsstænger, cylindrisk form er velegnede til universelle anvendelser. Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
Brand:  BRAND™ 137103
302.17 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11854070
  • 311.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af PTFE
  • Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
  • Velegnet til universelle anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PTFE
6 mm
10/Pk.
Magnetisk rørestang
3 mm
PTFE
Cylinder
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer185429 CertifikattypeBestrålingscertifikat Dato25/05/2025 Katalognummer137103
Partinummer184328 CertifikattypeBestrålingscertifikat Dato15/01/2025 Katalognummer137103
Partinummer185429 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato23/05/2025 Katalognummer137103
Partinummer184328 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato30/01/2025 Katalognummer137103
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form > Mål: 3 dia. x 6 mmL