Få mere at vide
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE
- Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
- Velegnet til universelle anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |