Få mere at vide
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form
Artikelnummer. 11732513 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11732513
Brand: BRAND™ 137108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PTFE. BRAND™ PTFE magnetiske omrøringsstænger, cylindrisk form er velegnede til universelle anvendelser. Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
  • Fremstillet af PTFE
  • Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
  • Velegnet til universelle anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Materiale PTFE
Mængde 10/Pk.
Form Cylinder