Få mere at vide
- Home
- Products
- Kogeplader og omrørere
- Omrøringsstænger og -stænger
- BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger, cylindrisk form
Artikelnummer. 10094171 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
108 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10094171 | 50 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 12030922 | 8 mm | 1,5 mm | Pakke med 10 |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | Pakke med 10 |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | Hver |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 11854140 | 12 mm | 4,5 mm | Pakke med 10 |
| 12040922 | 15 mm | 4,5 mm | Pakke med 10 |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | Pakke med 10 |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | Pakke med 10 |
| 11894070 | 15 mm | 1,5 mm | Pakke med 10 |
| 15221329 | 2 mm | 2 mm | Pakke med 10 |
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10094171
Leverandør
BRAND™
Leverandørnr.
137135
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
646.35 DKK
481.35 DKK / Pakke med 10
Spare 165.00 DKK
25% Slukket
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
481.34 DKK valid until 2026-09-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27996" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27996" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE
- Afrundet, glat overflade giver effektiv omrøring.
- Velegnet til universelle anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |