Få mere at vide
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger med drejering, cylindrisk form
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
8.5 mm
10 mm
11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE.
- Cylindrisk form.
- Til brug med kar, der har lidt ujævn bund.
- Drejering reducerer kontaktfladen og gør det muligt for omrøreren at indtage den optimale omrøringsposition.
- Fremstillet af PTFE.
- Cylindrisk form.
- Til brug med kar, der har lidt ujævn bund.
- Drejering reducerer kontaktfladen og gør det muligt for omrøreren at indtage den optimale omrøringsposition.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til kar med lidt ujævn bund |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 35 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Type | Magnetisk rørestang |