Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE.
- Cylindrisk form.
- Til brug med kar, der har lidt ujævn bund.
- Drejering reducerer kontaktfladen og gør det muligt for omrøreren at indtage den optimale omrøringsposition.
- Fremstillet af PTFE.
- Cylindrisk form.
- Til brug med kar, der har lidt ujævn bund.
- Drejering reducerer kontaktfladen og gør det muligt for omrøreren at indtage den optimale omrøringsposition.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til kar med lidt ujævn bund |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |