Få mere at vide
BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger med drejering, cylindrisk form
Fremstillet af PTFE. BRAND™ PTFE magnetiske omrørerstænger med drejering, cylindrisk form er til brug med kar, der har lidt ujævn bund. Drejering reducerer kontaktfladen og gør det muligt for omrøreren at indtage den optimale omrøringsposition.
Brand: BRAND™ 137432
585.69 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE.
- Cylindrisk form.
- Til brug med kar, der har lidt ujævn bund.
- Drejering reducerer kontaktfladen og gør det muligt for omrøreren at indtage den optimale omrøringsposition.
- Fremstillet af PTFE.
- Cylindrisk form.
- Til brug med kar, der har lidt ujævn bund.
- Drejering reducerer kontaktfladen og gør det muligt for omrøreren at indtage den optimale omrøringsposition.
Tekniske data
Til kar med lidt ujævn bund | |
45 mm | |
10 |
10 mm | |
PTFE | |
Cylinder |