Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriske skilletragte med PTFE-stik
Beskrivelse
- Med NS-fatning og PE-prop
- PTFE stik
- Med skruegevindholder
- Skala (ca. volumen / ml)
- Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Keglestørrelse | NS 29/32 |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 20 mL |
| Porestørrelse | Boring 6,0 mm |
| Mængde | 2 |
| Stopmateriale | PE |