Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriske skilletragte med glasprop
Artikelnummer. 10598501
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10598501 250 ml
1 options
Artikelnummer. 10598501 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 04022049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 DKK
    760.20 DKK / Pakke med 2
    Spare 324.80 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Skilletragt med cylindrisk form med lige udløbsrør
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Solid glasprop
  • Med skruegevindholder
  • Skala (ca. volumen / ml)
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse NS 29/32
Uddannet Ja
Gradueringer 5 mL
Porestørrelse Boring 4,0 mm
Mængde 2
Stopmateriale PE