Få mere at vide
Cowie Technology™ Æskesæt med 22 cylindriske og aftagelige PTFE-omrørestænger
Artikelnummer. 10525359 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10525359
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ Æskesæt med 22 cylindriske og aftagelige ring-PTFE-omrørerstænger inkluderer et udvalg af nyttige cylindriske og aftagelige ringomrørerstænger i en genanvendelig beholder.
  • Indeholder 6 cylindriske omrørerstænger& 16 aftagelige ringomrørerstænger 2 hver på 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, 4 hver på 25 x 8, 2 hver på 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, 1 hver på 108 x 108 mm
  • Konstrueret af PTFE med indkapslet Alnico V magnetkerne
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 195 x 95mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 30 mm
Inkluderer 6 cylindriske omrørerstænger& 16 aftagelige ringomrørerstænger 2 hver på 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, 4 hver på 25 x 8, 2 hver på 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, 1 hver på 108 x 108 mm
Bredde (metrisk) 95 mm
Belægning PTFE
Længde (metrisk) 195 mm
Materiale PTFE
Mængde 1/stk.
Type PTFE omrørerstænger æskesæt8