Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, gevind
Artikelnummer. p-8013650
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
6 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10648170
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06010473
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cylindrisk form, med gradueringer
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling og laboratorieflange LF. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Oversigt DURAN™ Slange
Kapacitet (metrisk) 2 l
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 265 mm
Inkluderer Laboratorieflange 150
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 190 mm