Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, gevind
Artikelnummer. 11552244
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
6 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11552244 6 l Hver
10648170 2 l Hver
11522244 3 l Hver
11542244 5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11552244 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06010485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13065.00 DKK
    9783.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 3281.38 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Cylindrisk form, med gradueringer
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling og laboratorieflange LF. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Oversigt DURAN™ Slange
Kapacitet (metrisk) 6 l
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 485 mm
Inkluderer Laboratorieflange 150
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 190 mm