Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, gevind
Artikelnummer. 11542244
Kapacitet (metrisk):
2 L
3 L
5 L
6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11542244
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06010482
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cylindrisk form, med gradueringer
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling og laboratorieflange LF. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Oversigt DURAN™ Slange
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 430 mm
Inkluderer Laboratorieflange 150
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 190 mm