Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, gevind
Description
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling og laboratorieflange LF. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Specifications
Specifications
| Oversigt | DURAN™ Slange |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Materiale | Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 320 mm |
| Inkluderer | Laboratorieflange 150 |
| Produkttype | Reaktionsbeholder |
| Form | Cylindrisk |
| Bund form | Flad |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 190 mm |