Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe
Artikelnummer. 11512254
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11512254 500 ml Laboratorieflange 100 Hver
11522254 1000 ml Laboratorieflange 100 Hver
11532254 2000 ml Laboratorieflange 100 Hver
11542254 3 l Laboratorieflange 100 Hver
11552254 4 l Laboratorieflange 100 Hver
11512264 10 l Laboratorieflange 150 Hver
11522264 20 l Laboratorieflange 150 Hver
11562254 2000 ml Laboratorieflange 150 Hver
11582254 4 l Laboratorieflange 150 Hver
11572254 3 l Laboratorieflange 150 Hver
11592254 5 l Laboratorieflange 150 Hver
11502264 6 l Laboratorieflange 150 Hver
11542264 10 l Laboratorieflange 200 Hver
11582244 500 ml Laboratorieflange 60 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11512254 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06011258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5295.00 DKK
    3965.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 1329.32 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Fremragende til at indeholde reaktanter og velegnet til vakuumformål. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med graduering og laboratorieflange LF
  • Med flad bund og to stik (med gevind GL 14/18 eller kugleflanger KF 15/25)
  • Leveres med to plastoliven (GL 14/18) og skruelåg
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Ikke egnet til brug under overtryk
Tekniske data
Oversigt DURAN™ Slange
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer Laboratorieflange 100
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 130 mm