Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere
Artikelnummer. 11502294
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11502294 0,25 l
1 options
Artikelnummer. 11502294 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 06031149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8420.00 DKK
    6661.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 1758.18 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Cylindrisk reaktionsbeholder med termostatkappe og udtræksventil
  • Med dimissioner
  • Med laboratorieflange LF
  • Med rille
  • Indeholder to stik (med kugleflanger KF 15)
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Leveres med 2 plastoliven GL14/18 og skruelåg
Tekniske data
Oversigt Ventilboring 10 mm, Flange 60
Diameter (metrisk) indvendig slange 60 mm
Kapacitet (metrisk) 0,25 l
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) I alt - 300 mm, Indvendig - 170 mm
nr. pr. pakke 1
Sokkelled KF 15
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm