Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrisk reaktionsbeholder med termostatisk kappe og udtræksventil, gevind
Artikelnummer. 11586954
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11586954 500 ml Laboratorieflange 60 Hver
11542284 3 l Laboratorieflange 100 Hver
11552284 4 l Laboratorieflange 100 Hver
10812651 10 l Laboratorieflange 150 Hver
11562284 3 l Laboratorieflange 150 Hver
10332310 4 l Laboratorieflange 150 Hver
11572284 5 l Laboratorieflange 150 Hver
11582284 6 l Laboratorieflange 150 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11586954 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06030158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7525.00 DKK
    5634.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 1890.34 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Cylindrisk form, med gradueringer
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling, laboratorieflange LF og udtræksventil. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Oversigt DURAN™ Slange
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 385 mm
Inkluderer Laboratorieflange 60
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm