Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrisk reaktionsbeholder med termostatisk kappe og udtræksventil, gevind
Kapacitet (metrisk):
500 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling, laboratorieflange LF og udtræksventil. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DURAN™ Slange |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 495 mm |
| Inkluderer | Laboratorieflange 100 |
| Produkttype | Reaktionsbeholder |
| Form | Cylindrisk |