Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil
Artikelnummer. p-8013645
Kapacitet (metrisk):
500 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11542294
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06031258
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at indeholde reaktanter og velegnet til vakuumformål. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Med graduering, laboratorieflange LF
  • Med to stik (med gevind GL 14/18 eller kugleflanger KF 15/25)
  • Leveres med to plastoliven (GL 14/18) og skruelåg
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Ikke egnet til brug under overtryk
Tekniske data
Oversigt DURAN™ Slange
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 295 mm
Inkluderer Laboratorieflange 100
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Diameter (metrisk) Udvendig 130 mm