Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med graduering, laboratorieflange LF
- Med to stik (med gevind GL 14/18 eller kugleflanger KF 15/25)
- Leveres med to plastoliven (GL 14/18) og skruelåg
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Ikke egnet til brug under overtryk
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DURAN™ Slange |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 665 mm |
| Inkluderer | Laboratorieflange 200 |
| Produkttype | Reaktionsbeholder |
| Form | Cylindrisk |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 250 mm |