Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil
Artikelnummer. 11542294
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
11542294 500 ml Laboratorieflange 100 Hver
11572294 4 l Laboratorieflange 100 Hver
11552294 2000 ml Laboratorieflange 100 Hver
11582294 2000 ml Laboratorieflange 150 Hver
11532304 20 l Laboratorieflange 150 Hver
11522304 10 l Laboratorieflange 150 Hver
11592294 3 l Laboratorieflange 150 Hver
10200610 4 l Laboratorieflange 150 Hver
11502304 5 l Laboratorieflange 150 Hver
11512304 6 l Laboratorieflange 150 Hver
11562304 20 l Laboratorieflange 200 Hver
11552304 10 l Laboratorieflange 200 Hver
11542304 6 l Laboratorieflange 200 Hver
11512294 500 ml Laboratorieflange 60 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11542294 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06031258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9650.00 DKK
    7218.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 2431.34 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at indeholde reaktanter og velegnet til vakuumformål. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske reaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Med graduering, laboratorieflange LF
  • Med to stik (med gevind GL 14/18 eller kugleflanger KF 15/25)
  • Leveres med to plastoliven (GL 14/18) og skruelåg
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Ikke egnet til brug under overtryk
Tekniske data
Oversigt DURAN™ Slange
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 295 mm
Inkluderer Laboratorieflange 100
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Diameter (metrisk) Udvendig 130 mm