Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrisk reaktionsbeholder, rund bund
Artikelnummer. p-8013648
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11542184
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001258
Kun null tilbage
Tekniske data
Oversigt DURAN™ Slange
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 160 mm
Inkluderer Laboratorieflange 100
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm