Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrisk reaktionsbeholder, rund bund
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DURAN™ Slange |
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 390 mm |
| Inkluderer | Laboratorieflange 150 |
| Produkttype | Reaktionsbeholder |
| Form | Cylindrisk |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 160 mm |