Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-coated sjældne jordarter omrørerstænger, cylindriske
Artikelnummer. p-8014392 Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek
Pakke med 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11551953
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Anvendes til markant øget magnetisk styrke og modstand mod afmagnetisering. Sjældne jordarters rørestave kan let identificeres af en kemisk inert kulsort plet.
  • Use rare earth magnets for significantly increased magnetic strength compared to those using AlNiCo magnets
  • Samarium-cobalt core is resistant to demagnetization
  • Identified by a chemically inert, carbon black spot
The high magnetic coupling power of rare earth stir bars may cause abrasion of the PTFE coating against the base of the container. When stirring arrays are used, as in multi-well plates, lateral interaction between stir bars may be observed.
Specifikationer
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Farve White
Oversigt PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core
Til brug med (udstyr) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Længde (metrisk) 12 mm
Mængde 2/Pk.
Form Cylinder
Type PTFE Stir Bars Cylindrical Rare Earth
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.