Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-coated sjældne jordarter omrørerstænger, cylindriske
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Brug sjældne jordarters magneter for betydeligt øget magnetisk styrke sammenlignet med dem, der bruger AlNiCo-magneter
- Samarium-koboltkerne er modstandsdygtig over for afmagnetisering
- Identificeret ved en kemisk inert, kulsort plet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Samarium-Cobalt magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Cylinder |