Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-coated sjældne jordarter omrørerstænger, cylindriske
Artikelnummer. 16275741 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
12 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
8 mm
Artikelnummer. 16275741
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til markant øget magnetisk styrke og modstand mod afmagnetisering. Sjældne jordarters rørestave kan let identificeres af en kemisk inert kulsort plet.
  • Brug sjældne jordarters magneter for betydeligt øget magnetisk styrke sammenlignet med dem, der bruger AlNiCo-magneter
  • Samarium-koboltkerne er modstandsdygtig over for afmagnetisering
  • Identificeret ved en kemisk inert, kulsort plet
Den høje magnetiske koblingsevne af sjældne jordarters rørestave kan forårsage slid af PTFE-belægningen mod bunden af beholderen. Når der anvendes omrøringsarrays, som i plader med flere brønde, kan der observeres lateral interaktion mellem omrørerstænger.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Samarium-Cobalt magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Mængde 2/Pk.
Form Cylinder