Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave
Artikelnummer. p-7163647 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
120 mm
127 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16295711
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave har en glat, rund profil. En populær omrører til en bred vifte af applikationer
  • Indkapslet PTFE
  • Alnico V magnetkerne
  • Poleret finish for at reducere opsamling og kontaminering
  • Total kemisk resistens
  • Høj renhed
  • Temperaturområde -200 °C til +280 °C
  • Let at rengøre
Tekniske data
Oversigt Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Diameter (metrisk) 12 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale PTFE med Alnico V magnetkerne
Mængde 1