Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
120 mm
127 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +280 °C |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | PTFE med Alnico V magnetkerne |
| Mængde | 1 |