Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave
Artikelnummer. 16205721 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
120 mm
127 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16205721
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave har en glat, rund profil. En populær omrører til en bred vifte af applikationer
  • Encapsulated PTFE
  • Alnico V Magnet Core
  • Polished finish to reduce pick-up and contamination
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Easy to clean
Tekniske data
Oversigt Fisherbrand Cylindrical PTFE Stir Bars
Temperaturområde (metrisk) -200°C to +280°C
Diameter (metrisk) 12 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Materiale PTFE with Alnico V Magnet Core
Mængde 1