Få mere at vide
Cowie Technology™ Cylindriske PTFE rørestave
Artikelnummer. 16295731 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
16295731 30 mm 8 mm -
10420165 15 mm 4,5 mm Hver
10289701 25 mm 6 mm Hver
10265253 20 mm 8 mm Pakke med 10
10393601 20 mm 6 mm Hver
10677022 40 mm 7 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16295731
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Cowie Technology™ Cylindriske PTFE-omrørere er en populær omrører til en bred vifte af anvendelser.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Glat, rund profil til en bred vifte af anvendelser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Mængde 5/Pk.
Form Cylinder