Få mere at vide
Cowie Technology™ Cylindriske PTFE rørestave
Artikelnummer. p-8000983 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
10 mm
12 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 16245721
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Cowie Technology™ Cylindriske PTFE-omrørere er en populær omrører til en bred vifte af anvendelser.
Giver stabil omrøring. Cowie Technology™ Cylindriske PTFE-omrørere er en populær omrører til en bred vifte af anvendelser.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Glat, rund profil til en bred vifte af anvendelser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Mængde 10/Pk.
Form Cylinder