Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave
Artikelnummer. 16285731 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk)
16285731 25 mm 5 mm
16225731 13 mm 10 mm
16265731 20 mm 7 mm
16225721 8 mm 3 mm
16295741 60 mm 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16285731
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Fisherbrand™ Cylindriske PTFE-omrørere er en populær omrører til en bred vifte af anvendelser.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Glat, rund profil til en bred vifte af anvendelser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 5 mm
Længde (metrisk) 25 mm
Mængde 5/Pk.
Form Cylinder