Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE rørestave
Artikelnummer. 16225731 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Artikelnummer. 16225731
Giver stabil omrøring. Fisherbrand™ Cylindriske PTFE-omrørere er en populær omrører til en bred vifte af anvendelser.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Autoclavable
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Farve White
Oversigt PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Til brug med (udstyr) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 13 mm
Mængde 10/Pk.
Form Cylinder