Få mere at vide
Cowie Technology™ Cylindriske PTFE rørestave
Artikelnummer. 10486671 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
10 mm
12 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10486671
Giver stabil omrøring. Cowie Technology™ Cylindriske PTFE-omrørere er en populær omrører til en bred vifte af anvendelser.
Giver stabil omrøring. Cowie Technology™ Cylindriske PTFE-omrørere er en populær omrører til en bred vifte af anvendelser.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Autoclavable
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Farve White
Oversigt PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Til brug med (udstyr) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 40 mm
Mængde 5/Pk.
Form Cylinder