Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE eller glasrørestave
Artikelnummer. p-8007704 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11834792
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Alnico V magnetkerne indkapslet af PTFE eller glas. Fisherbrand™ Cylindriske rørestave kan autoklaveres.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Glat, rund profil til en bred vifte af anvendelser
  • Autoklaverbar
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 6 mm
Mængde 10/Pk.
Form Cylinder
Type PTFE rørestave cylindriske