Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE eller glasrørestave
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Smooth, round profile for a wide variety of applications
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Farve | White |
| Oversigt | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| Til brug med (udstyr) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 60 mm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Vis mere |