Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE eller glasrørestave
Artikelnummer. 11848942 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11848942 15 mm 4,5 mm Pakke med 10
11834792 6 mm 3 mm Pakke med 10
11888932 15 mm 6 mm Pakke med 10
11808952 25 mm 8 mm Pakke med 10
16265741 50 mm 8 mm -
11878902 80 mm 10 mm Pakke med 5
11868852 35 mm 6 mm Pakke med 10
11868942 40 mm 8 mm Pakke med 10
14821371 30 mm 6 mm Pakke med 10
11858852 12 mm 4,5 mm Pakke med 10
11587792 50 mm 6 mm Pakke med 5
11868902 13 mm 6 mm Pakke med 10
11828901 13 mm 8 mm Pakke med 10
11858922 20 mm 6 mm Pakke med 10
11868922 25 mm 6 mm Pakke med 10
11858942 30 mm 7 mm Pakke med 10
11898852 45 mm 8 mm Pakke med 10
11888942 60 mm 10 mm Pakke med 5
16215751 70 mm 10 mm -
11878932 10 mm 6 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11848942
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Alnico V magnetkerne indkapslet af PTFE eller glas. Fisherbrand™ Cylindriske rørestave kan autoklaveres.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Glat, rund profil til en bred vifte af anvendelser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Længde (metrisk) 15 mm
Mængde 10/Pk.
Form Cylinder