Få mere at vide
Chem-Tainer Lav-Profil Cylindrisk Tank, PE
Artikelnummer. 11786138 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
45 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11786138 45 L Hver
1 options
Artikelnummer. 11786138 Leverandør Chem-Tainer Leverandørnr. 0692560
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Lavprofildesign af PE Cylindrical Tank giver mulighed for bekvem blanding og påfyldning.
  • Harpikser er FDA-kompatible.
  • De selvbærende, gennemskinnelige PE-tanke har fremragende kemikalie- og slagfasthed.
  • Polyethylenbetræk med fleksibelt PP-hængsel og rustfri stålnitter (SS) sælges separat.
Tekniske data
Vægtykkelse 47.6 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 381 mm
Type Tank
Materiale Polyethylen
Kapacitet (engelsk) 12 gal.
Kapacitet (metrisk) 45 L
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 40.6 cm
nr. pr. pakke 1 hv.