Få mere at vide
Lovibond™ Cylindrisk Nessler rør
Beskrivelse
- Leveres i et par
- 50 ml kapacitet
- Vejlængde på 113 mm
- Til brug med Nessleriser System 2150
Ordreinfo
Til BrugMedUdstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 113 mm |
| Til brug med (udstyr) | Nessleriser System 2150 |
| Mængde | 2 Pakke |