Få mere at vide
Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet hætte
Artikelnummer. p-8000291
Kapacitet (metrisk):
70 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
Artikelnummer. 10739661
Brand: Kartell™ 0156300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af HDPE for optimal styrke i en letvægtsbeholder. Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet låg tilbyder en økonomisk krukke med lav miljøpåvirkning til pulvere, pastaer og faste stoffer.
  • Ekstraordinært brede mundflasker med indsats og låg
  • Ribbet hætte for forbedret greb
  • Lækagesikker
  • Velegnet til fødevarer i henhold til rammeforordning (EF) 1935/2004 og Kommissionens forordning (EU) 10/2011
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 36 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer, pulvere, faste prøver, cremede eller halvfaste stoffer, krystaller og hygroskopiske stoffer
Inkluderer Indsats og Ribbet hætte
Materiale HDPE
Certificeringer/compliance CE og IVD, i henhold til EF-forordning 1935/2004, EF-forordning 10/2011
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 60 mm
Produkttype Krukke
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Ribbet